Print…
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-fluoro-6-(methylamino)aniline, 5-Bromo-3-fluoro-N1-methylphenylene-1,2-diamine
PC49259-1G PC49259-250MG
APOSPC49259-1GEA 574 EUR
APOSPC49259-1G APOSPC49259-250MG
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Fórmula: C₇H₈BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22415278
Número CAS: 1396503-78-8