Print…
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenyl)methylamine, 4-Bromo-2-fluoro-6-(methylamino)nitrobenzene
PC49258-1G PC49258-250MG
APOSPC49258-1GEA 261 EUR
APOSPC49258-1G APOSPC49258-250MG
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Fórmula: C₇H₆BrFN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22415277
Número CAS: 1396503-81-3