Print…
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49250-250MG PC49250-500MG
APOSPC49250-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC49250-250MG APOSPC49250-500MG
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
Fórmula: C₅H₃BrF₂S
Peso Molecular: 213.043 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22378823
Número CAS: 924646-90-2