Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49243-1G PC49243-250MG
APOSPC49243-1GEA 319 EUR
APOSPC49243-1G APOSPC49243-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₃
Peso Molecular: 285.015 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22378818
Número CAS: 1008769-87-6