Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49242-1G PC49242-250MG PC49242-5G
APOSPC49242-1GEA 29 EUR
APOSPC49242-1G APOSPC49242-250MG APOSPC49242-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃BrF₃NO
Peso Molecular: 266.015 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22378817
Número CAS: 928136-78-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III