Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49240-1G PC49240-250MG
APOSPC49240-1GEA 174 EUR
APOSPC49240-1G APOSPC49240-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12924842
Número CAS: 1221716-04-6