Print…
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4924-100MG PC4924-1G
APOSPC4924-100MGEA 0 EUR
APOSPC4924-100MG APOSPC4924-1G
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Ponto de Fusão: 212…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00206674
Número CAS: 223499-20-5