Print…
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(5-Bromo-2-fluoro-3-nitrophenyl)acetamide, 3-Acetamido-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49219-1G PC49219-250MG
APOSPC49219-1GEA 1320 EUR
APOSPC49219-1G APOSPC49219-250MG
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Fórmula: C₈H₆BrFN₂O₃
Ponto de Fusão: 175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19441790
Número CAS: 1313588-91-8