Print…
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Difluoro-3-(methoxycarbonyl)aniline
PC49203-1G PC49203-5G PC49203-25G
APOSPC49203-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49203-1G APOSPC49203-5G APOSPC49203-25G
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇F₂NO₂
Ponto de Fusão: 23…24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13195461
Número CAS: 84832-02-0