Print…
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3-(difluoromethyl)benzene, 3-(Difluoromethyl)benzyl Bromide, α-Bromo-α',α'-difluoro-m-xylene, 3-(Bromomethyl)benzal fluoride
PC49200-5G PC49200-1G PC49200-25G
APOSPC49200-5GEA 441 EUR
APOSPC49200-5G APOSPC49200-1G APOSPC49200-25G
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₇BrF₂
Peso Molecular: 221.042 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18791600
Número CAS: 1263178-51-3
UN: 3265
ADR: 8 III