Print…
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [3-(Difluoromethyl)phenyl]methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzal fluoride
PC49199-5G PC49199-1G
APOSPC49199-5GEA 1250 EUR
APOSPC49199-5G APOSPC49199-1G
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19053257
Número CAS: 1309875-03-3