Print…
4-Fluoroindoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49192-1G PC49192-250MG
APOSPC49192-1GEA 177 EUR
APOSPC49192-1G APOSPC49192-250MG
4-Fluoroindoline
4-Fluoroindoline
Fórmula: C₈H₈FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371634
Número CAS: 552866-98-5