Print…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-4-(chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole
PC49187-1G PC49187-5G
APOSPC49187-1GEA 231 EUR
APOSPC49187-1G APOSPC49187-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃BrClF₃O₂
Peso Molecular: 303.46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19441789
Número CAS: 85366-63-8
UN: 3265
ADR: 8 III