Print…
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 7-Bromo-5-fluoro-1,4-benzodiazine
PC49185-100MG PC49185-1G PC49185-250MG
APOSPC49185-100MGEA 39.3 EUR
APOSPC49185-100MG APOSPC49185-1G APOSPC49185-250MG
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline 98%
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline
Fórmula: C₈H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19053255
Número CAS: 1210048-05-7