Print…
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
PC49157-1G PC49157-5G PC49157-25G
APOSPC49157-1GEA 33.5 EUR
APOSPC49157-1G APOSPC49157-5G APOSPC49157-25G
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂NO₂
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12545882
Número CAS: 103977-78-2