Print…
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3,3-Trifluoropropionaldehyde hydrate, 3,3,3-Trifluoropropaldehyde hydrate, 3,3,3-Trifluoropropionaldehyde hydrate (diol)
PC49156-25G PC49156-5G
APOSPC49156-25GEA 865 EUR
APOSPC49156-25G APOSPC49156-5G
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Fórmula: C₃H₃F₃O·H₂O
Peso Molecular: 130.066 g/mol
Ponto de ebulição: 56…56.5 °C (745 mm Hg)
Densidade: 1.3009 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384868
Número CAS: 1309602-82-1
UN: 1989
ADR: 3 III