Print…
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Ethynyl-5-fluoro-3-picoline, (3-Fluoro-5-methylpyridin-2-yl)acetylene
PC49136-1G PC49136-250MG
APOSPC49136-1GEA 154 EUR
APOSPC49136-1G APOSPC49136-250MG
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Fórmula: C₈H₆FN
Peso Molecular: 135.138 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD21648441
Número CAS: 1372103-91-7