Print…
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49135-1G PC49135-250MG
APOSPC49135-1GEA 0 EUR
APOSPC49135-1G APOSPC49135-250MG
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Fórmula: C₈H₆FN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD21648440
Número CAS: 1372103-93-9