5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC49132-1G
PC49132-250MG
PC49132-5G
APOSPC49132-1GEA
166
EUR
APOSPC49132-1G
APOSPC49132-250MG
APOSPC49132-5G
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula:
C₈H₄F₃N Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD13189725 Número CAS: 1196155-24-4 |