Print…
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC49124-1G PC49124-250MG
APOSPC49124-1GEA 0 EUR
APOSPC49124-1G APOSPC49124-250MG
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClF₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11976096
Número CAS: 179524-60-8
UN: 3261
ADR: 8,III