Print…
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC49122-1G PC49122-500MG
APOSPC49122-1GEA 241 EUR
APOSPC49122-1G APOSPC49122-500MG
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClF₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798046
Número CAS: 179524-68-6
UN: 3265
ADR: 8,II