Print…
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-chloro-4,5-(difluoromethylenedioxy)benzene
PC49120-1G PC49120-250MG
APOSPC49120-1GEA 717 EUR
APOSPC49120-1G APOSPC49120-250MG
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₇H₂BrClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09759045
Número CAS: 869188-52-3