4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC49116-1G
PC49116-250MG
PC49116-5G
APOSPC49116-1GEA
69.6
EUR
APOSPC49116-1G
APOSPC49116-250MG
APOSPC49116-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula:
C₇H₅BrF₃NO Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD11506046 Número CAS: 116369-25-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |