Print…
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-iodo-1-nitrobenzene
PC49098-1G PC49098-5G PC49098-25G PC49098-10G
APOSPC49098-1GEA 40.6 EUR
APOSPC49098-1G APOSPC49098-5G APOSPC49098-25G APOSPC49098-10G
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₃FINO₂
Ponto de Fusão: 118…118,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18396989
Número CAS: 2996-31-8