Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49094-1G PC49094-5G
APOSPC49094-1GEA 0 EUR
APOSPC49094-1G APOSPC49094-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Fórmula: C₁₁H₁₁F₆N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08460499
Número CAS: 290297-43-7