Print…
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethoxy)ethanoic acid
PC49092-1G PC49092-500MG
APOSPC49092-1GEA 415 EUR
APOSPC49092-1G APOSPC49092-500MG
(Trifluoromethoxy)acetic acid
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Fórmula: C₃H₃F₃O₃
Peso Molecular: 144.049 g/mol
Ponto de ebulição: 84 °C (33 mm Hg)
Densidade: 1.5014 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11858185
Número CAS: 69105-00-6