Print…
5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-iodo-4-methylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-iodo-5-methyl-2-nitrobenzene
PC49091-1G PC49091-250MG PC49091-5G
APOSPC49091-1GEA 169 EUR
APOSPC49091-1G APOSPC49091-250MG APOSPC49091-5G
5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₅FINO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27937150
Número CAS: 1803811-31-5