Print…
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49086-1G PC49086-5G
APOSPC49086-1GEA 87 EUR
APOSPC49086-1G APOSPC49086-5G
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Fórmula: C₆H₄F₂IN
Peso Molecular: 255.004 g/mol
Ponto de Fusão: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21602052
Número CAS: 1026989-94-5