Print…
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49084-1G PC49084-250MG PC49084-5G
APOSPC49084-1GEA 0 EUR
APOSPC49084-1G APOSPC49084-250MG APOSPC49084-5G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18072580
Número CAS: 1220630-83-0