Print…
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49082-1G PC49082-5G PC49082-25G
APOSPC49082-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49082-1G APOSPC49082-5G APOSPC49082-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12761592
Número CAS: 933785-18-3