Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4908-1G
PC4908-500MG
APOSPC4908-1GEA
977
EUR
APOSPC4908-1G
APOSPC4908-500MG
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate
Fórmula:
C₁₇H₁₅F₃N₂O₄ Ponto de Fusão: 105…107 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00974993 Número CAS: 338392-13-5 |