Print…
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Bis(2-fluorophenyl)ethane
PC49078-1G PC49078-5G PC49078-10G
APOSPC49078-1GEA 145 EUR
APOSPC49078-1G APOSPC49078-5G APOSPC49078-10G
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene)
Fórmula: C₁₄H₁₂F₂
Peso Molecular: 218.242 g/mol
Ponto de Fusão: 40…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15143587
Número CAS: 349-38-2