Print…
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49075-1G PC49075-250MG
APOSPC49075-1GEA 0 EUR
APOSPC49075-1G APOSPC49075-250MG
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13194330
Número CAS: 208777-19-9