Print…
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
PC49072-1G PC49072-5G
APOSPC49072-1GEA 87 EUR
APOSPC49072-1G APOSPC49072-5G
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid 98%
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Fórmula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025397
Número CAS: 916420-73-0