2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(Bromomethyl)-2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)-2,6-difluorobenzotrifluoride
PC49068-1G
PC49068-250MG
PC49068-5G
APOSPC49068-1GEA
58
EUR
APOSPC49068-1G
APOSPC49068-250MG
APOSPC49068-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula:
C₈H₄BrF₅ Peso Molecular: 275.013 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD25541882 Número CAS: 1445995-80-1 UN: 3265 ADR: 8 II |