Print…
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC49061-10G PC49061-5G
APOSPC49061-10GEA 524 EUR
APOSPC49061-10G APOSPC49061-5G
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃BrClFO
Peso Molecular: 237.454 g/mol
Ponto de ebulição: 108…110 °C (15 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09038470
Número CAS: 1020718-20-0
UN: 3265
ADR: 8 III