Print…
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49047-1G PC49047-5G
APOSPC49047-1GEA 0 EUR
APOSPC49047-1G APOSPC49047-5G
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₃H₄ClF₃O₃S
Densidade: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18074401
Número CAS: 73323-80-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III