Print…
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49032-1G PC49032-250MG
APOSPC49032-1GEA 491 EUR
APOSPC49032-1G APOSPC49032-250MG
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09787869
Número CAS: 734524-15-3