Print…
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
PC49029-1G PC49029-250MG
APOSPC49029-1GEA 406 EUR
APOSPC49029-1G APOSPC49029-250MG
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fórmula: C₉H₈F₃N₃
Peso Molecular: 215.175 g/mol
Ponto de Fusão: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847095
Número CAS: 1260678-12-3