Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-picoline
PC49026-1G PC49026-5G PC49026-10G
APOSPC49026-1GEA 48 EUR
APOSPC49026-1G APOSPC49026-5G APOSPC49026-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07774089
Número CAS: 887583-90-6