Print…
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49019-100MG PC49019-250MG PC49019-1G
APOSPC49019-100MGEA 168 EUR
APOSPC49019-100MG APOSPC49019-250MG APOSPC49019-1G
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₂ClFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18255335
Número CAS: 950670-25-4