Print…
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49012-1G PC49012-5G PC49012-250MG
APOSPC49012-1GEA 102 EUR
APOSPC49012-1G APOSPC49012-5G APOSPC49012-250MG
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol 97%
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Fórmula: C₃H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 87…88 °C (25 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02183521
Número CAS: 431-39-0