Print…
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-6-cyano-3-fluoroaniline
PC49007-1G PC49007-250MG
APOSPC49007-1GEA 441 EUR
APOSPC49007-1G APOSPC49007-250MG
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18071063
Número CAS: 1093951-76-8