Print…
3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3,4-diamino-1-fluorobenzene
PC49003-1G PC49003-5G PC49003-250MG
APOSPC49003-1GEA 40.6 EUR
APOSPC49003-1G APOSPC49003-5G APOSPC49003-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Fórmula: C₆H₆BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18071059
Número CAS: 1257535-06-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III