Print…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC48961-1G PC48961-250MG
APOSPC48961-1GEA 574 EUR
APOSPC48961-1G APOSPC48961-250MG
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid 95%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid
Fórmula: C₈H₇BF₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1254118-45-0