Print…
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC48952-1G PC48952-250MG
APOSPC48952-1GEA 574 EUR
APOSPC48952-1G APOSPC48952-250MG
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrClFI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2135861-24-2