Print…
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-2-thiourea
PC4895-1G PC4895-500MG
APOSPC4895-1GEA 590 EUR
APOSPC4895-1G APOSPC4895-500MG
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Fórmula: C₁₁H₁₃FN₂O₂S
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00975556
Número CAS: 338773-28-7