Print…
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48931-1G PC48931-250MG PC48931-5G
APOSPC48931-1GEA 145 EUR
APOSPC48931-1G APOSPC48931-250MG APOSPC48931-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₂BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756771
Número CAS: 212631-85-1