Print…
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48924-1G PC48924-250MG
APOSPC48924-1GEA 0 EUR
APOSPC48924-1G APOSPC48924-250MG
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Fórmula: C₈H₈FNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32070713
Número CAS: 1204574-95-7