Print…
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48922-1G PC48922-250MG
APOSPC48922-1GEA 574 EUR
APOSPC48922-1G APOSPC48922-250MG
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀FNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21817646
Número CAS: 1534724-80-5